Learn More
Corning™ ITS+ Premix Universal Kulturergänzung
GREENER_CHOICE
Stimuliert die Proliferation einer Vielzahl von Zellen unter serumreduzierten Bedingungen. Corning™ ITS+ Premix Universal Kulturergänzung enthält Insulin, humanes Transferrin und Selensäure, die drei universellsten wesentlichen Komponenten definierter Kulturmedien.
Marke:  Corning™ 354352
Artikelnummer. 11593560
  • 137.79 CHF / 20 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Qualität
  • Geprüft auf die Fähigkeit zur Förderung des Wachstums von HeLa-Zellen in serumfreien Medien
  • Gefiltert (0.2 μm), Geprüft mit negativem Befund auf Bakterien, Pilze und Mykoplasma
Vorbereitung und Lagerung
Corning ITS Premix - Mindestens drei Monate lang stabil bei 2 bis 8 °C (gefriergetrocknet) oder = drei Monate lang bei -20 °C (gelöst). Wiederholtes Auftauen und Einfrieren vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Steril gefiltert
20 mL
ITS Vormischung
Als wässrige Lösung, die rekombinantes Humaninsulin, humanes Transferrin (je 12,5 mg), Selensäure (12,5 μg), BSA (2,5 g), und Linolsäure (10,7 mg)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ ITS+ Premix Universal Kulturergänzung > 20 mL