Learn More
Corning™ Poloxamer 188, 10%ige Lösung
Dient als Tensid, das in der Zellkultur verwendet wird, um Zellen in Suspension vor möglichen Schäden während der Vorgänge Transfer, Einfrieren, Auftauen und Rühren zu schützen.
Marke: Corning™ 13-901-CI
Beschreibung
- Für den Einsatz in Insektenzellkulturen.
- Nichtionisches Detergens mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 8400 d
- Besteht aus zentralem Polyoxypropylen, flankiert von zwei Polyoxyethylen-Molekülen.
- Entspricht Pluronic™ F-68
Pluronic ist ein eingetragenes Warenzeichen der BASF Corporation.
Bestellinformation
Flüssig- und Pulvermedien sind in PET mit manipulationssicheren Dichtungen verpackt und werden bei Umgebungstemperatur geliefert. Analysenzertifikate für jede Charge sind auf Anfrage bei Mediatech erhältlich.
Compliance
Flüssigprodukte werden gemäß FDA-Richtlinien für die Herstellung von In-vitro-Diagnostikprodukten (Januar 1994) für die Sterilitätskennzeichnung auf Sterilität geprüft.
Spezifikation
2 bis 30 °C | |
Poloxamer 188 | |
< 0,25 EU/ml | |
6,3 | |
RUO |
Flüssig | |
Steril | |
Zellkultur | |
6 x 100 mL |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Nur für Forschungszwecke.