Learn More
Corning™ Human-AB-Serum
Humanes AB-Serum wird in Gewebe- und Zelltherapieanwendungen mit humanen Zelltypen eingesetzt.
Marke:  Corning™ 35-060-CI
Artikelnummer. 15333691
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Humanes AB-Plasma wird von gesunden Spendern in FDA-zugelassenen Einrichtungen in den USA gesammelt
  • Wird in einer Einrichtung verarbeitet, die den FDA-Richtlinien für medizinische Geräte der Klasse I in den USA entspricht
  • Spendereinheiten werden in Serum umgewandelt und anschließend in Pools zusammengefasst, gefiltert, abgefüllt und die Zellkulturen auf Mykoplasma, Endotoxin und Sterilität getestet
  • Jede Spendereinheit Plasma ist negativ für Hepatitis B (HBsAg), Hepatitis C (Anti-HCV), Humanes Immundefizienz-Virus-1 (HIV-1), Humanes Immundefizienz-Virus-2 (HIV-2), •Humanes Immundefizienz-Virus-Antikörper (HIV-1Ag) und ALT nach FDA-zugelassenen Methoden.  
  • Trotz dieser Zusicherungen müssen angemessene Sicherheitsvorkehrungen für potenziell infektiöse Erreger getroffen werden.
  • Nur für Forschungszwecke
Compliance
Seren werden aseptisch gesammelt und in einer Einrichtung verarbeitet, die den FDA-Richtlinien für Medizingeräte der Klasse I entspricht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP; Erfasst und verarbeitet gemäß FDA-Richtlinien für medizinische Geräte der Klasse I
-25 bis -15 °C
Human-AB-Serum
Steril
≤ 10 EU/ml
<20 mg/dl
300 ±40 mOsm/kg
6 ± 2 g/dL
Klar, Strohgelb
Human
100 mL
Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Wird in der Gewebebearbeitung und Zelltherapie bei humanen Zelltypen eingesetzt.
Nein
7.8 ± 0.8
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Human-AB-Serum > Human-AB-Serum; 100 ml