Learn More
Corning™ Einweg-Messbecher aus Polypropylen, mit Graduierung
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Beschreibung
- Flexible Becher aus Polypropylen
- Fassungsvermögen bis zu 250 ml
- Steril und zertifiziert nicht-pyrogenisch
- Mit oder ohne Schnappdeckel aus Polyethylen lieferbar
Bestellinformation
Becher mit und ohne Deckel, einzeln in Packungen von 20 Stück pro Beutel verpackt.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
- Zertifizierungen und Gütesiegel
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Material | Polypropylen |
Enthält | Mit Schnappverschlüssen |
Typ | Becher |
Einwegprodukt | Ja |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | Pyrogenfrei |
Dokumentation
Product Information
Product Information
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Scientific Resources
Flyers
Flyer
DateigrößeVersion: 507.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Messbecher aus Polypropylen, mit Graduierung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur