Learn More
Corning™ Kühlrippen-Rollerflaschen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verpackung:
2/Beutel
20/Beutel
6/Beutel
Beschreibung
- Gewebekultur-(TC)-behandelt, um die Zellhaftung zu optimieren
- Reines Polystyrol für optimale Sichtbarkeit
- Steril
- Fenster an zwei Seiten für einfaches Ausgießen und die mikroskopische Betrachtung
- Einfach zu greifende Verschlüsse und schwarze aufgedruckte Graduierungen
Bestellinformation
2 Flaschen pro Beutel, 5 Flaschen pro Beutel oder 20 Flaschen pro Tablett
Certifications
Garantiert nicht-pyrogenisch
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,6 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,77 in. |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 40/Karton |
Anzahl pro Packung | 2/Packung |
Verpackung | 2/Beutel |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 1700 cm2 |
Verschlussfarbe | Orange |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
DateigrößeVersion: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Scientific Resources
Flyers
Flyer
DateigrößeVersion: 412 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
23124005 | Qualitätsbescheinigung | 03/01/2025 | 430852 |
16624504 | Qualitätsbescheinigung | 14/12/2024 | 430852 |
31823003 | Qualitätsbescheinigung | 25/05/2024 | 430852 |
03922003 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 430852 |
03922003 | Konformitätsbescheinigung | 04/04/2024 | 430852 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Kühlrippen-Rollerflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur