Learn More
Corning™ Gut greifbare Vorratsflaschen aus Polystyrol mit Steigrohr Artikelnummer.: 17790688
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Gut greifbare Vorratsflaschen aus Polystyrol mit Steigrohr
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17790688 Alle ansehen Corning Produkte
150 ml, MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
150 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
Enthält:
Luer-Lock-Schlauchanschluss mit Außengewinde
MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Male Luer Lock Tubing Connection
Artikelnummer. 17790688
Marke: Corning™ 11651
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile Einwegflaschen mit Graduierung
Corning Vorratsflaschen aus Polystyrol sind jetzt als geschlossene Systemlösungen erhältlich. Sie sind steril und werden einzeln doppelt verpackt und vormontiert geliefert. Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse. Ein Anschluss endet in einem 0,2 µm Filter, am anderen Anschluss befindet sich ein chemisch beständiger, heißsiegelfähiger, flexibler Schlauch, der in einen Luer-Lock-Stecker endet. Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für einen einfachen aseptischen Transfer bei Ihren Liquid-Handling-Verfahren.
  • Aus optisch klarem Polystyrol hergestellt
  • Steril gemäß SAL-Wert 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 5,07 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,7 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gut griffig
Enthält MPC-Schlauchanschluss mit Außengewinde
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 8/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Orange
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Produkttyp Media Storage Bottle
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer28223059 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/07/2024 Catalog Number11651
Chargennummer24923005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum12/12/2023 Catalog Number11651
Chargennummer22623043 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/10/2023 Catalog Number11651
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gut greifbare Vorratsflaschen aus Polystyrol mit Steigrohr >