Learn More
Corning™ Einweg-Rollerflaschen
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
- Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
- Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
- Behandelt für optimale Zelladhäsion
- Einteilige, nahtlose Konstruktion mit aufgedruckter Graduierung
- Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
- Gammasterilisiert und pyrogenfrei
Bestellinformation
Die Größe 490 cm2 ist ohne Graduierung und wird mit einem Dichtungssteckverschluss geliefert; die größere Flasche ist mit schwarz aufgedruckter Graduierung und griffsicheren Verschlüssen versehen.
Certifications
Zertifiziert als nicht-pyrogen für einheitliches Leistungsverhalten.
- Umweltvorteile umfassen:
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- Erneuerbare Energie
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1300 ml |
Kapazität (metrisch) | 1300 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 43,9 oz. |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,89 in. |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 48 mm |
Material | Polystyrol |
Verpackung | 40/Packung |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 490 cm2 |
Oberflächenbehandlung | Zellkulturbehandelt |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Scientific Resources
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
07725001 | Qualitätsbescheinigung | 04/06/2025 | 430195 |
20624002 | Qualitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 430195 |
30523001 | Qualitätsbescheinigung | 28/06/2024 | 430195 |
05924001 | Qualitätsbescheinigung | 24/06/2024 | 430195 |
08022002 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 430195 |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.