Learn More
Corning™ Einweg-Rollerflaschen
Alle ansehen Corning Produkte
Beschreibung
- Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
- Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
- Behandelt für optimale Zelladhäsion
- Einteilige, nahtlose Konstruktion mit aufgedruckter Graduierung
- Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
- Gammasterilisiert und pyrogenfrei
Bestellinformation
Die Größe 490 cm2 ist ohne Graduierung und wird mit einem Dichtungssteckverschluss geliefert; die größere Flasche ist mit schwarz aufgedruckter Graduierung und griffsicheren Verschlüssen versehen.
Certifications
Zertifiziert als nicht-pyrogen für einheitliches Leistungsverhalten.
- Umweltvorteile umfassen:
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
- Erneuerbare Energie
- Zertifizierungen und Gütesiegel
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2200 ml |
Kapazität (metrisch) | 2200 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 74,3 oz. |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,6 Zoll |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.77 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Material | Polystyrol |
Verpackung | 20/Karton |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
Mehr anzeigen |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.