Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke: Corning™ 430421
Beschreibung
- Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
- Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
- Die flache Kappe bietet eine geschlossene, flüssigkeitsdichte Dichtung
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- RNAse- und DNAse-frei
Spezifikation
4,22 oz. | |
Polypropylen | |
2,6 cm | |
Polycarbonat | |
25 ml | |
50/Karton | |
Ja | |
Steril |
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
125 ml | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
Weithals | |
1/Packung | |
Weit, Breit | |
Flach |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
19224004 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | 430421 |
08224003 | Qualitätsbescheinigung | 31/07/2024 | 430421 |
01124001 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 430421 |
01224002 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 430421 |
01124001 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2024 | 430421 |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.