Learn More
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Aus optisch klarem Polycarbonat für optimale Sichtbarkeit und Langlebigkeit. Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat sind ideal für Anwendungen mit Schüttelkulturen.
Marke:  Corning™ 431144
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022611
  • 635.50 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Kulturen oder zur Aufbewahrung von Medien
  • Graduiert, weiter Hals
  • Einzeln verpackt
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
  • RNase-/DNase-frei
  • Standardmäßig mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen mit zwei Positionen oder mit belüfteten Verschlüssen mit einer hydrophoben Membran mit 0.2 μm Porengröße
  • Autoklavierbar gemäß den mitgelieferten Anweisungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,45 oz.
Polypropylen
3,1 cm
Polycarbonat
25 ml
50/Karton
Ja
Steril
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
250 ml
Für Schüttelkulturanwendungen
Weithals
1/Packung
Weit, Breit
Schraubverschluss, Belüftet
Dokumentation
Product Information
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer29924007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/05/2025 Catalog Number431144
Chargennummer29224006 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/04/2025 Catalog Number431144
Chargennummer16624005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/01/2025 Catalog Number431144
Chargennummer10924004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/09/2024 Catalog Number431144
Chargennummer10224003 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum06/09/2024 Catalog Number431144
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Erlenmeyerkolben aus Polycarbonat > Belüfteter Verschluss; 250 ml
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.