Learn More
Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas
Die einen Zoll unter dem Rand befindliche Verengung erleichtert das Verschließen. Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas eignen sich optimal für nichtvolumetrische Transfers in bakteriologischen, immunologischen, hämatologischen und serologischen Untersuchungen.
Marke: Corning™ 7095B-NMR
102.48 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eine Verengung von 1 Zoll unter der Oberseite erleichtert den Verschluss. Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas eignen sich ideal für nicht volumetrische Transferarbeiten in der Bakteriologie, Immunologie, Hämatologie und Serologie.
- Erhältlich in praktischen Großpackungen
- Aus kostengünstigem Kalknatronglas
- Einmalgebrauch zur Vorbeugung gegen Kreuzkontamination von wertvollen Proben oder Laborreagenzien
- Für Blutbank- und klinische Chemieanwendungen
Spezifikation
Nein | |
0.65 cm | |
1 in. Verengung unterhalb des oberen Endes | |
Rund | |
Pasteur-Pipette ohne Wattestopfen |
0,255 in. | |
Kalknatronglas | |
13 in. | |
33.02 cm | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13