Learn More
Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas
Die einen Zoll unter dem Rand befindliche Verengung erleichtert das Verschließen. Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas eignen sich optimal für nichtvolumetrische Transfers in bakteriologischen, immunologischen, hämatologischen und serologischen Untersuchungen.
Marke:  Corning™ 7095B 9PK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10528603
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Eine Verengung von 1 Zoll unter der Oberseite erleichtert den Verschluss. Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas eignen sich ideal für nicht volumetrische Transferarbeiten in der Bakteriologie, Immunologie, Hämatologie und Serologie.
  • Erhältlich in praktischen Großpackungen
  • Aus kostengünstigem Kalknatronglas
  • Einmalgebrauch zur Vorbeugung gegen Kreuzkontamination von wertvollen Proben oder Laborreagenzien
  • Für Blutbank- und klinische Chemieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
0.55 cm
Unsteril
9 in.
22.86 cm
Ja
0,216 in.
Kalknatronglas
1 in. Verengung unterhalb des oberen Endes
Rund
Pasteur-Pipette ohne Wattestopfen
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Einweg-Pasteurpipetten aus Glas > Sodakalk; 9 in.