Learn More
Corning™ 5L Erlenmeyer Transfer Cap, Sterile, MPC, Ind, 1/4
Hier können Sie den Corning 5 l-Erlenmeyerkolben in einer geschlossenen Umgebung füllen oder leeren. Die Flüssigkeit wird mit einer Vakuumpumpe durch Über- oder Unterdruck bewegt, um das Zellkulturgefäß zu füllen (Vakuum aufbauen) oder zu leeren (Druck aufbauen).
Marke: Corning™ 11500
619.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Steril (10-6 SAL), einzeln doppelt verpackt
- Die Belüftungsöffnung endet in einem Belüftungsfilter mit 50 mm Durchmesser und einer PVDF-Membran mit 0.2 μm Porengröße und Schlauchverbinder
- Der Anschluss für den Flüssigkeitstransfer hat ein innen liegendes Ende mit einem starrem Tauchschlauch aus Polypropylen, der so angewinkelt ist, dass er den Kolbenboden erreicht. Auf der Außenseite befindet sich ein chemisch widerstandsfähiger, wärmeversiegelbarer, flexibler Schlauch mit 1/4 in. (6.4 mm) Innendurchmesser und 3/8 in. (9.5 mm) Außendurchmesser, der in einer Kupplung aus medizinischem Kunststoff (MPC) mit Anschlussstecker und Dichtungskappe endet
Spezifikation
Orange | |
Orange | |
Für 5 l-Erlenmeyerkolben aus Kunststoff | |
1/Packung | |
Steril | |
100 mm |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
4/Karton | |
Ja | |
Schraube | |
100 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30