Learn More
Corning™ Magnetischer Rührstabgreifer
GREENER_CHOICE
Kann verwendet werden mit: Rührermodelle
Marke:  Corning™ 6970SR
11.28 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10700340
  • 12.46 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochleistungsmagnet entfernt Rührstäbe aus Glas- und Kunststoffbehälterbehältern
  • Ergonomisches Design für eine einfache Rückgewinnung
Hinweis: Den Behälter vor dem Gebrauch des Rührstabgreifers aus dem Magnetrührer nehmen; der Rührermagnet hebt die Leistung des Greifermagneten auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Modell mit Rührfunktion
Magnetischer Rührstabgreifer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Magnetischer Rührstabgreifer > Rührstabgreifer
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.