Learn More
Corning™ Unbehandelte Kulturschalen
GREENER_CHOICE
Bindung von Biomolekülen durch passive Interaktionen, von Natur aus hydrophob. Corning™ Unbehandelte Kulturschalen gewährleisten eine optimale Umgebung für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z.B von Antikörpern, deren große hydrophobe Bereiche mit der Oberfläche interagieren können.
Marke:  Corning™ 430591
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419141
  • 397.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gefertigt aus durchsichtigem Polystyrol
  • Nicht für die Zellanhaftung behandelt
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • Stapeln von Beads zur Unterstützung der Handhabung
  • Mit Lüftungsöffnungen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
Bestellinformation
Für Zellkulturschalen aus Polystyrol: Regalpackung 430293 enthält Träger mit sechs Packungen, die jeweils sechs Beutel mit 10 Schalen –aufnehmen und bei denen eine Kontamination von nicht verwendeten Schalen nach dem Öffnen des Beutels vermindert wird. Lieferbar in Beuteln mit 20 Schalen (mit Ausnahme der 150 x 25 mm-Schale, die in Beuteln mit fünf Schalen lieferbar ist und der 245 x 245 mm-Schale, bei der ein Beutel vier Stück enthält).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
16,5 ml (Well)
55 cm2
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Petrischale
500/Karton
20 mm
Ja
Flach
Durchsichtig
Ja
Rund
Unbehandelt
Deckel
20/Packung
100 mm
Dokumentation
Product Information
Flyers
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Unbehandelte Kulturschalen > 100 x 20 mm