Learn More
Corning™ CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation
Entwickelt für Proteinkristallisation mit hohem Durchsatz durch Sitting-drop-Dampfdiffusion
676.42 CHF - 690.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Anzahl Wells | 96 |
Beschreibung
- Aus einem fortschrittlichen Polymer mit hoher Beständigkeit gegen häufig verwendete Lösungsmittel, einschließlich Aceton, Essigsäure, Butanon, Ethanol, Isopropanol, Methanol, DMSO, Salpetersäure (65 %), Schwefelsäure (40 %), Salzsäure (36 %) und Ammoniaklösung (33 %), hergestellt
- Niedrige Hintergrundpolarisierung und hohe optische Transparenz ermöglichen gute Sichtbarkeit von Proteinkristallen unter polarisiertem Licht mit minimalen Hintergrundinterferenzen.
- Kompatibel mit manuellen 8- und 12-Kanal-Pipettoren, automatisierten Arbeitsstationen zur Behandlung von Flüssigkeiten und Bildgebungssystemen
- Das neuartige Well-Design (verschmolzene Wells) bietet einen effizienten Dampfbereich für Proteinkristallisation.
- Die Well-Oberflächen wurden behandelt, um hydrophile Eigenschaften für verbesserte Mikrotropfenmischung aufzuweisen.
- Die geringe Wasseraufnahme des Polymers verhindert den Verlust von Proteintropfenvolumen.
- Umfasst 96 Reservoir-Wells und 96 entsprechende Protein-Wells.
- Reservoirvolumen: 210 μ l
- Farbe: Durchsichtig
- Nicht steril
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
96 Reservoir-Wells mit flachem Boden und 96 Protein-Wells mit konischem Boden | |
50/Karton |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
Unsteril | |
50/Karton | |
3.1 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CrystalEX 96-Well Mikrotiterplatten für die Proteinkristallisation