Learn More
Corning™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen
Zur Lagerung von Innen- und Außengewindefläschchen bei Temperaturen bis –196 °C (–320.8 °F)
186.16 CHF - 257.48 CHF
Spezifikation
Farbe Orange
Material Polycarbonat
Form Quadratisch
Typ Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung von Röhrchen mit Innen- und Außengewinde
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Röhrchen-Array Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Röhrchen-Array Höhe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10659351
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431121
100 (2 ml Fläschchen mit Innengewinde) 10 x 10 2 in.
206.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10767632
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Corning™
431120
81 (4 bis 5 ml Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde) 9 x 9 3,75 in.
257.48 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10390502
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431119
81 (1 bis 2 ml Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde) 9 x 9 2 in.
186.16 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Lagerung von Innen- und Außengewindefläschchen bei Temperaturen bis –196 °C (–320.8 °F)
  • Beständiges Polycarbonat
  • Für die Ableitung belüftet, austauschbare Stapel und verfügen über große Beschriftungsfläche
  • Transparenter Siebdruckdeckel mit nicht umkehrbarem Design und numerischem Raster zur Vermeidung einer Fehlausrichtung des Deckels und zur einfachen Identifizierung der Fläschchen
  • Autoklavierbar bei 121°C (249.8°F)
  • Fisher Bestell-Nr. 07-200-615, geeignet für: 81 1.0 ml- bis 2.0 ml-Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde
  • Fisher Bestell-Nr. 07-200-616, geeignet für: 81 4.0 ml- bis 5.0 ml-Fläschchen mit Innen- oder Außengewinde
  • Fisher Bestell-Nr. 07-200-617, geeignet für: 100 2.0 ml-Fläschchen mit Innengewinde
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Quadratisch
Zur Lagerung von Röhrchen mit Innen- und Außengewinde
249,8°F
-320,8 °F
5,25 in.
5,25 in.
Polycarbonat
Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen
Siebdruckdeckel
121 °C
-196°C
13,3 cm
13,3 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Aufbewahrungsbehälter für Kryoröhrchen