Learn More
Corning™ Collagen IV, Human
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
0.25 mg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
Beschreibung
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1 to 5 μg/cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Attachment and Proliferation |
Zusammensetzung | Frozen in 100 mm borate buffer pH 8.0 |
pH-Bereich | 8 |
Menge | 0.25 mg |
Quelle | Human Placenta |
Produkttyp | Collagen, Human Type IV |
Inhalt und Lagerung | -70°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Collagen IV, Human >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur