Learn More
Corning™ Collagen I, Rat
Enhances cell attachment and proliferation or promotes expression of cell-specific morphology and function. Corning™ Collagen I, Rat is effective as a gel or a thin coating at a recommended concentration of 5 to 10μg/cm2 of growth surface depending on cell type.
217.99 CHF - 1555.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 3 to 4 mg/mL |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function |
Zusammensetzung | Liquid in 0.02N acetic acid |
Quelle | Rat Tail Tendon |
Produkttyp | Collagen, Rat Tail Type I |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11563550
![]() ![]() |
Corning™
354236 |
100 mg |
217.99 CHF
100 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10727531
![]() |
Corning™
356236 |
1000 mg | N/A | |||||||
Beschreibung
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
Spezifikation
3 to 4 mg/mL | |
Liquid in 0.02N acetic acid | |
Collagen, Rat Tail Type I | |
>90% by SDS-PAGE |
Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function | |
Rat Tail Tendon | |
2°C to 8°C |