Learn More
Corning™ Collagen I, Human Artikelnummer.: 11503560
Corning™ Collagen I, Human
Artikelnummer. p-4696753 Alle ansehen Corning Produkte
0.25 mg, 250 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
0.25 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 MG
250 Mikrogramm
Artikelnummer. 11503560
Marke: Corning™ 354243
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0.2 to 2 μg/cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function
Zusammensetzung Frozen in 2 mm hydrogen chloride
Menge 0.25 mg
Quelle Human Placenta
Produkttyp Collagen, Human Type I
Inhalt und Lagerung -20°C
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90% by SDS-PAGE
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Collagen I, Human >