Learn More
Corning™ Collagen I, Bovine Artikelnummer.: 11533550
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Collagen I, Bovine
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11533550 Alle ansehen Corning Produkte
30 mg, 30 Milligramm
Click to view available options
Menge:
30 mg
Packungsgröße:
30 Milligramm
Artikelnummer. 11533550
Marke: Corning™ 354231
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 to 10 μg/cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function
Zusammensetzung Liquid in 0.012N hydrogen chloride
Menge 30 mg
Quelle Bovine Dermis
Produkttyp Collagen, Bovine Type I
Inhalt und Lagerung 2°C to 8°C
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% by SDS-PAGE
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Collagen I, Bovine >