Learn More
Corning™ Coliform-Probenbehälter
Automatische Probendechlorierung
72.20 CHF - 79.54 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EPA
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schnappverschluss
Volumen (metrisch) 120 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Etiketten (nur 09-730-91)
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10258673
Unterlagen ansehen
Corning™
1705-100
Ohne Natriumthiosulfat Tablette
72.20 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10126483
Unterlagen ansehen
Corning™
1700-100
Mit Natriumthiosulfat-Tablette
79.54 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Steriler Einwegbehälter mit einer Tablette Natriumthiosulfat für die Dechlorierung
  • Der Schnappverschlussdeckel mit Verriegelungspfeil gewährleistet, dass die Sterilität nicht beeinträchtigt wird; leckagefrei bei richtiger Abdichtung
  • Niederhalter an der Kappe sorgt dafür, dass sie während des Transports geschlossen bleibt
Bestellinformation
Auch ohne Natriumthiosulfat-Tablette für Proben erhältlich, die keine Entchlorung erfordern.
Compliance
Die Füllleitung erfüllt die US-EPA-Toleranzanforderungen
Spezifikation
Spezifikation
EPA
Polypropylen
120 mL
Test auf das Vorhandensein von Coliform-Bakterien oder mikrobiologischen Schadstoffen in Trinkwasser
Weithals
4 oz.
9.6 cm
4.64 cm
Naturfarben
Schnappverschluss
Ja
Ja
Steril
3,77 in.
1.82 Zoll
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Coliform-Probenbehälter