Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Polypropylen-Messkolben der Klasse B
Wird mit konischem Polypropylen-Stopfen mit einem individuell kalibrierten Teilstrich geliefert
105.00 CHF - 164.50 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
---|---|
Farbe | Durchscheinend |
Beschreibung | Individuell kalibrierte Graduierungslinie |
Material | Polypropylen |
Enthält | Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11337881
|
Corning™
5641P-25 |
25 ml |
119.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11307881
|
Corning™
5641P-10 |
10 ml |
105.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11347881
|
Corning™
5641P-250 |
250 ml |
161.78 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11357881
|
Corning™
5641P-50 |
50 ml |
147.13 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11317881
|
Corning™
5641P-100 |
100 ml |
159.35 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11367881
|
Corning™
5641P-500 |
500 ml |
155.33 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11327881
|
Corning™
5641P-1L |
1000 ml |
164.50 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Wird mit konischem Polypropylen-Stopfen mit einem individuell kalibrierten Teilstrich geliefert
- Durchscheinender Kolben
- Kontakt mit Temperaturen über 60 °C kann die Genauigkeit beeinflussen
- Die Höhenangabe gilt für den Kolben
Spezifikation
Polypropylen | |
Individuell kalibrierte Graduierungslinie | |
Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung | |
140°F | |
Autoklavierbar | |
Flach |
Durchscheinend | |
Polypropylen | |
1/Packung | |
60 °C | |
Wiederverwendbar |