Learn More
Corning™ CentriStar™ Zentrifugenröhrchen
Mit CentriStar™ Verschlüssen mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite und verbesserter Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen. Corning™Zentrifugenröhrchen mit CentriStar™ Verschlüssen mit auslaufsicherem Design verfügen über einen revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert.
Marke: Corning™ 430790
130.81 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auslaufsicheres Design mit einem revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert. CentriStar™ Verschlüsse mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite bieten verbesserte Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen.
Herausragendes Leistungsverhalten
- Temperaturbereich von -80 bis 120 °C
- Konische Böden
- Hergestellt aus reinem Polypropylen für medizinische Zwecke (PP) für ausgezeichnete Sichtbarkeit und Festigkeit
- Steril, zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Große weiße Beschriftungsfläche und schwarze aufgedruckte Graduierungen
- 5 Jahre haltbar
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Orange | |
Klar | |
Ja | |
500 | |
Magazinhalter | |
Konisch | |
0,507 oz. | |
CentriStar | |
Große, weiße Beschriftungsfläche | |
1,5 bis 14,5 ml in 0,5 ml-Intervallen | |
12.500 × g |
HDPE | |
0,7 in. | |
15 ml | |
Polypropylen | |
50 | |
Steril | |
118 mm | |
Konisch | |
Ja | |
17,5 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
04825036 | Qualitätsbescheinigung | 09/06/2025 | 430790 |
00225075 | Qualitätsbescheinigung | 06/06/2025 | 430790 |
00225074 | Qualitätsbescheinigung | 24/05/2025 | 430790 |
00225069 | Qualitätsbescheinigung | 16/05/2025 | 430790 |
33624143 | Qualitätsbescheinigung | 14/05/2025 | 430790 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
20Stunden
11Minuten
38Sekunden
34