Learn More
Wasser in Zellkultur-Qualität, getestet auf USP Sterilwasser Artikelnummer.: 15353651
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser in Zellkultur-Qualität, getestet auf USP Sterilwasser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353651
6 x 100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
1 x 100 l
1 x 200 l
Verpackung:
BioProcess Container
Flasche
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
Artikelnummer. 15353651
Marke: Corning Media Tech 25055CI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
Qualitativ hochwertiges Wasser für den Einsatz in Zellkulturanwendungen. Corning™ Wasser in Zellkulturqualität, getestet auf USP Sterilwasser, wird zur Vorbereitung von Reinigungs- und Chromatographiepuffern verwendet.
  • Geprüft nach dem USP-Monograph für steriles Wasser zur Injektion (WFI).
  • Ideal für das Ansetzen von Reagenzien, Spülen von Glaswaren und Kunststoffartikeln sowie für weitere molekularbiologische Anwendungen, bei denen Wasser ohne RNase, DNase und Protease erforderlich ist. Keine zusätzlichen Bestandteile.
  • Es werden keine toxischen Substanzen, einschließlich DEPC, verwendet, um mögliche Störfaktoren bei enzymatischen Reaktionen zu vermeiden.
  • Endotoxingehalt ≤0.025 EU/ml
  • Erhältlich in Produktgrößen von 100 ml bis 200 l
Bestellinformation
In Kunststoffflaschen lieferbar (außer MT-25-055-LB und -LH; diese werden in biegsamen Medienbeuteln geliefert).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Flasche
Menge 6 x 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer19124018 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/05/2025 Catalog Number25-055-CI
Chargennummer31724019 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum30/05/2025 Catalog Number25-055-CI
Chargennummer16624004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/01/2025 Catalog Number25-055-CI
Chargennummer10024012 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/11/2024 Catalog Number25-055-CI
Chargennummer06424004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/06/2024 Catalog Number25-055-CI
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser in Zellkultur-Qualität, getestet auf USP Sterilwasser >