Learn More
Corning™ Lymphozyten-Trennmedium
Entwickelt für die In-vitro-Isolierung von Lymphozyten aus verdünntem Vollblut.
48.40 CHF - 142.10 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Lymphozyten-Trennmedium |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15363661
|
Corning™
25-072-CI |
1 x 100 mL |
48.40 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15373661
|
Corning™
25-072-CV |
1 x 500 mL |
142.10 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sterile, isoosmotische PolySaccharose- und Diatrizoat-Lösung
- Geringerer Endotoxingehalt
- Niedrige Viskosität
- Dichte: 1.077-1.080 g/ml bei 20& °C
Bestellinformation
In Flaschen aus PET.
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
Flüssig | |
Lymphozyten-Trennmedium | |
Steril |