Learn More
Corning™ Lymphozyten-Trennmedium
Entwickelt für die In-vitro-Isolierung von Lymphozyten aus verdünntem Vollblut.
Marke: Corning™ 25-072-CV
Additional Details : Gewicht : 0.55800kg
Beschreibung
- Sterile, isoosmotische PolySaccharose- und Diatrizoat-Lösung
- Geringerer Endotoxingehalt
- Niedrige Viskosität
- Dichte: 1.077-1.080 g/ml bei 20& °C
Bestellinformation
In Flaschen aus PET.
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
Lymphozyten-Trennmedium | |
1 x 500 mL |
Flüssig | |
Steril |