Learn More
Corning™ G418 -Sulfat, 50 mg/ml
Blockiert die Polypeptidsynthese, indem sie die Protein-Elongation verhindert. Corning™ G418 -Sulfat ist ein Aminoglykosid, das der Struktur von Gentamicin, Neomycin und Kanamycin ähnelt.
133.11 CHF - 522.28 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Antibiotikum |
Sterilität | Steril |
Format | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15303681
|
Corning™
30-234-CR |
20 mL |
133.11 CHF
20 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15393671
|
Corning™
30-234-CI |
100 mL |
522.28 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Empfohlen für die Verwendung als Selektionsmittel in einem Konzentrationsbereich von 100-800μ g/ml.
- Hemmt die Selektion und Aufrechterhaltung der Stabilität eukaryotischer Zellen, die mit dem Neomycin-Resistenzgen transfiziert wurden.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Antibiotikum | |
Kunststoffflasche |
Flüssig | |
Steril |