Learn More
Corning™ G418 -Sulfat, 50 mg/ml
Blockiert die Polypeptidsynthese, indem sie die Protein-Elongation verhindert. Corning™ G418 -Sulfat ist ein Aminoglykosid, das der Struktur von Gentamicin, Neomycin und Kanamycin ähnelt.
Marke: Corning™ 30-234-CI
493.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21971" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Empfohlen für die Verwendung als Selektionsmittel in einem Konzentrationsbereich von 100-800μ g/ml.
- Hemmt die Selektion und Aufrechterhaltung der Stabilität eukaryotischer Zellen, die mit dem Neomycin-Resistenzgen transfiziert wurden.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Steril | |
100 mL |
50 mg/mL | |
Antibiotikum | |
Kunststoffflasche |