Learn More
Corning™ Flüssige Medien für Basalzellkulturen – Alpha-Modifikation von Eagle's Medium 1x (AMEM)
BIOPHARMA
Mit Earle's Salzen, Ribonucleosiden, Deoxyribonucleosiden und L-Glutamin.
Marke:  Corning™ 10-022-CV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15363531
  • 223.63 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Format: Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamin, Desoxyribonukleoside, Ribonukleoside
6 x 500 mL
Alpha MEM/EBSS
7 bis 7,4
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer01325007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number10-022-CV
Chargennummer16924011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/12/2024 Catalog Number10-022-CV
Chargennummer14124007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/09/2024 Catalog Number10-022-CV
Chargennummer35722004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2023 Catalog Number10-022-CV
Chargennummer07522004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2022 Catalog Number10-022-CV
Name des Produkts
Corning™ Flüssige Medien für Basalzellkulturen – Alpha-Modifikation von Eagle's Medium 1x (AMEM) > mit Earle-Salzen, Ribonukleosiden, Desoxyribonukleosiden und L-Glutamin; 500 ml