Learn More
Corning™ CellBIND™ Oberflächenkulturschalen
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem, nativem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit. Corning™ CellBIND™ Oberflächenkulturschalen werden für optimale Zellhaftung behandelt, um Zellen bei der Anpassung an serumreduzierte oder serumfreie Medien zu unterstützen.
Marke:  Corning™ 3294
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10757804
  • 227.00 CHF / 210 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Beschreibung
  • Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
  • Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
  • Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
  • Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
  • Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
  • Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Steril
  • Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
2,7 ml (Well)
8 cm2
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Petrischale
210/Karton
10 mm
Ja
Rund
Durchsichtig
Ja
Rund
CellBIND
Deckel
10/Packung
35 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CellBIND™ Oberflächenkulturschalen > Corning CellBIND; 35 x 10 mm; nein; 10 St./Pckg.