Learn More
Corning™ Roller Bottle, CellBIND™ Surface, 850cm², Graduations, PS, Sterile (VE=44Stck.) Artikelnummer.: 10728764
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ Roller Bottle, CellBIND™ Surface, 850cm², Graduations, PS, Sterile (VE=44Stck.)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10728764 Alle ansehen Corning Produkte
50 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Artikelnummer. 10728764
Marke: Corning™ 431344
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügt über große Rändel für ergonomische Handhabung.
Behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Einteilige nahtlose Konstruktion
  • Alle Flaschen haben aufgedruckte Chargennummern, um die Rückverfolgbarkeit des Produkts zu erleichtern
  • Steril
  • Nicht-pyrogen
  • Empfohlenes mittleres Volumen: 170 bis 255 ml
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • ‚Energy Star’-Zertifizierung
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen Empfohlenes mittleres Volumen: 170 bis 255 ml
Kapazität (metrisch) 50 mL
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,6 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,77 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Material Polystyrol
Anzahl pro Karton 44/Karton
Anzahl pro Packung 22/Packung
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 850 cm2
Verschlussfarbe Orange
Halsausführung Weithals
Oberflächenbehandlung Corning CellBIND Oberfläche
Einwegprodukt Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 271 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,66 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 117 mm
Verschlusstyp Easy Grip
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer27524005 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog Number431344
Chargennummer03523001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2023 Catalog Number431344
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Roller Bottle, CellBIND™ Surface, 850cm², Graduations, PS, Sterile (VE=44Stck.) >