Learn More
Corning™ Sterile Zellsiebe
BIOPHARMA
Schnelles Isolieren von Primärzellen zur kontinuierlichen Gewinnung einer uniformen Einzelzellensuspension aus Gewebe. Corning™ Sterile Zellsiebe eignen sich ideal für die Vorbereitung von Durchflusszytometrieproben und werden mit Stammzellen und Primärzellen verwendet.
Marke:  Corning™ 431752
97.37 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15380801
  • 103.38 CHF / 50 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
pnbsp;/pulliStarkes Nylongewebe in drei Porengrößen (40, 70 oder 100 mu;m) für verschiedene Anwendungen erhältlich/liliPassend für alle konischen 50 ml-Röhrchen gängiger Marken/liliDas nicht zytotoxische Gerät hat farbkodierte Rahmen aus Polypropylen/liliGriffbereich für die Handhabung mit Pinzetten/liliDurch Gammabestrahlung sterilisiert/liliZur Vorfilterung von Lösungen, die Partikel gt;40 mu;m enthalten, und zur Reinigung von Zellsuspensionen vor der Subkultivierung, Zählung und Analyse oder dem Einfrieren/liliEinzeln verpackt in leicht zu öffnenden Beuteln/li/ulpnbsp;/ppbZur Vorbereitung von:/b/pulliEinzelzellsuspensionen von Blutkörperchen/liliProben für Primärzellkulturen und Immunogene/liliPrimärzellen aus Gewebe/li/ulpnbsp;/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Polypropylen
Konische Röhrchen, 50 ml
Gelb
Steril
100 μm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer268764 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/05/2025 Catalog Number431752
Chargennummer267806 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number431752
Chargennummer264564 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number431752
Chargennummer263881 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number431752
Chargennummer264203 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum07/01/2025 Catalog Number431752
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Sterile Zellsiebe > 100 μm