Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke: Corning™ 430824
Description
- Stapelbar, aus Polystyrol
- Die behandelte Oberfläche für Zellkulturen fördert Zellanheftung und Wachstum
- Geprüft auf Sterilität, Toxizität, Zellanheftung und Wachstumsförderung
- Die transparenten Oberflächen ermöglichen eine verzerrungsfreie Mikroskopbetrachtung
- Die aufgedruckte Chargennummer gewährleistet die Produktrückverfolgbarkeit
- Steril und pyrogenfrei
Verschlusstypen
- Schraubverschlüsse aus Phenol für Kulturen, bei denen ein Gasaustausch erforderlich ist
- Dichtungssteckverschlüsse für luftdicht verschlossene Kulturen
- Belüftungsverschlüsse zur Minderung einer Kontamination der Zellkulturen beim Gasaustausch
- Umrandung gegen Umfallen
- Eingeprägte Graduierung
- Mattierte Beschriftungsflächen auf beiden Seiten
- Stützstange an der Oberseite
- Der neu gestaltete Hals bei der Kolbengröße 75 cm2 erleichtert das Ausgießen von Medien, die Höhe von 1.4 in. (3.6 cm) gewährleistet eine niedrigere Stapelhöhe; der Belüftungsverschluss ist mit einem konzentrischen runden Stützraster im Costar™-Stil ausgestattet
Specifications
20,2 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Rechteckig | |
Ja | |
Phenolharz |
Schwarz | |
600 ml | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Schräg | |
Gewebekulturbehandelt | |
Steril |