Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke:  Corning™ 430641
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10492371
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Stapelbar, aus Polystyrol
  • Die behandelte Oberfläche für Zellkulturen fördert Zellanheftung und Wachstum
  • Geprüft auf Sterilität, Toxizität, Zellanheftung und Wachstumsförderung
  • Die transparenten Oberflächen ermöglichen eine verzerrungsfreie Mikroskopbetrachtung
  • Die aufgedruckte Chargennummer gewährleistet die Produktrückverfolgbarkeit
  • Steril und pyrogenfrei
Verschlusstypen
  • Schraubverschlüsse aus Phenol für Kulturen, bei denen ein Gasaustausch erforderlich ist
  • Dichtungssteckverschlüsse für luftdicht verschlossene Kulturen
  • Belüftungsverschlüsse zur Minderung einer Kontamination der Zellkulturen beim Gasaustausch
Merkmale der Schräghalsflaschen:
  • Umrandung gegen Umfallen
  • Eingeprägte Graduierung
  • Mattierte Beschriftungsflächen auf beiden Seiten
  • Stützstange an der Oberseite
  • Der neu gestaltete Hals bei der Kolbengröße 75 cm2 erleichtert das Ausgießen von Medien, die Höhe von 1.4 in. (3.6 cm) gewährleistet eine niedrigere Stapelhöhe; der Belüftungsverschluss ist mit einem konzentrischen runden Stützraster im Costar™-Stil ausgestattet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9,2 oz.
HDPE
Polystyrene
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
Rechteckig
Yes
Vent
Orange
275 mL
Für eine optimale Zellanhaftung
Schräg
Gewebekulturbehandelt
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben > Canted neck; Culture area: 75cm2; Cap Type: vented cap; Max. vol.: 60mL; 5/Pk.