Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke: Corning™ 430823
196.88 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stapelbar, Polystyrol
- Zellkulturbehandelte Oberfläche zur Förderung von Zelladhäsion und -wachstum
- Getestet auf Sterilität, Toxizität, Zelladhäsion und Wachstumsförderung
- Optisch klare Oberflächen sorgen für eine verzerrungsfreie Ansicht im Mikroskop
- Aufgedruckte Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit des Produkts
- Steril und nicht-pyrogen
Kappentypen
- Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
- Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
- Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
- Kippschutzumrandung
- Gegossene Graduierungen
- Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
- Auflageleiste an der Oberseite
- Der 75 cm2-Kolben verfügt über einen umgestalteten Hals, der das Ausgießen von Medien erleichtert, Höhe von 1,4 in. (3,6 cm) für ein niedrigeres Stapeln; Belüftungskappe mit konzentrischem Kreis im Costar™ Stil
Spezifikation
20,2 oz. | |
HDPE | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Rechteckig | |
Ja | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
210 ml |
Orange | |
600 ml | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Schräg | |
Gewebekulturbehandelt | |
Steril | |
150 cm2 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
02225001 | Qualitätsbescheinigung | 20/06/2025 | 430823 |
33824012 | Qualitätsbescheinigung | 24/05/2025 | 430823 |
24024008 | Qualitätsbescheinigung | 01/05/2025 | 430823 |
18524007 | Qualitätsbescheinigung | 27/03/2025 | 430823 |
30124009 | Qualitätsbescheinigung | 12/03/2025 | 430823 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30