Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit und verzerrungsfreies Betrachten unter dem Mikroskop. Corning™ zellkulturbehandelte Kolben sind in verschiedenen Größen, Formen und mit verschiedenen Verschlüssen für alle diagnostischen Ansprüche im Labor erhältlich.
Marke:  Corning™ 3150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10035230
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stapelbar, aus Polystyrol
  • Die behandelte Oberfläche für Zellkulturen fördert Zellanheftung und Wachstum
  • Geprüft auf Sterilität, Toxizität, Zellanheftung und Wachstumsförderung
  • Die transparenten Oberflächen ermöglichen eine verzerrungsfreie Mikroskopbetrachtung
  • Die aufgedruckte Chargennummer gewährleistet die Produktrückverfolgbarkeit
  • Steril und pyrogenfrei
Verschlusstypen
  • Schraubverschlüsse aus Phenol für Kulturen, bei denen ein Gasaustausch erforderlich ist
  • Dichtungssteckverschlüsse für luftdicht verschlossene Kulturen
  • Belüftungsverschlüsse zur Minderung einer Kontamination der Zellkulturen beim Gasaustausch
Merkmale der Schräghalsflaschen:
  • Umrandung gegen Umfallen
  • Eingeprägte Graduierung
  • Mattierte Beschriftungsflächen auf beiden Seiten
  • Stützstange an der Oberseite
  • Der neu gestaltete Hals bei der Kolbengröße 75 cm2 erleichtert das Ausgießen von Medien, die Höhe von 1.4 in. (3.6 cm) gewährleistet eine niedrigere Stapelhöhe; der Belüftungsverschluss ist mit einem konzentrischen runden Stützraster im Costar™-Stil ausgestattet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24,3 oz.
HDPE
Polystyrol
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
Rechteckig
Ja
Phenolic Style
Schwarz
720 ml
Für eine optimale Zellanhaftung
Gerade
Gewebekulturbehandelt
Steril
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Zellkulturbehandelte Kolben > Straight neck; 162cm2 culture area; Phenolic cap; 720mL Volume