Learn More
Corning™ Schwarzer Universal-Mikrotiterplattendeckel
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus widerstandsfähigem Polystyrol gewährleistet optimale Sichtbarkeit und Festigkeit. Corning™ Schwarze Universaldeckel für Mikrotiterplatten eignen sich für Fluoreszenz-Assays und andere lichtempfindliche Assays.
Marke:  Corning™ 3935
98.69 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10565672
  • 126.88 CHF / 50 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Alle Deckel sind aus starrem Polystyrol hergestellt
  • Die Kerbe in der A1-Ecke des Deckels entspricht den Eckkerben auf allen Corning™ Mikrotiterplatten
  • The Universal Lid (without a corner notch) does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning microplates. Der Deckel hat zudem eine kürzere Umrandung als Standarddeckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Steril
25
Plattendeckel
Polystyrol
50
Für Fluoreszenz-Assays und andere lichtempfindliche Assays
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Schwarzer Universal-Mikrotiterplattendeckel > Schwarzer Universaldeckel mit Eckkerbe; 50 Stück/Karton