Learn More
Corning™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
Höhe (metrisch) mit Verschluss:
12,5 mm
16 mm
20 mm
27 mm
Anzahl pro Karton:
12/Karton
192/Karton
288 Kartons
72/Karton
Beschreibung
- Weiße Gummiauskleidung
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 16 mm |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 288 Kartons |
Anzahl pro Packung | 288/Packung |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Halsausführung | 15-415 |
Verschlussauskleidung | Gummi |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlusstyp | Gummieinlage |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur