Learn More
Corning™ BioCoat™ Gelatin Kulturschale
GREENER_CHOICE
Durch die Vorbeschichtung mit Gelatine (aus Schweinegelatine) entfällt die zeitraubende Vorbereitung
Marke:  Corning™ 354653
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10135860
  • 93.97 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Häufig verwendet bei der Kultur von normalen und transfizierten Zelltypen, einschließlich vaskulärem Endothel (d. h. BME, BAEC), Muskelzellen, embryonalem Stammzellen (ES), HUVEC für E-Selectin-Expression und VEGF-Induktion sowie F-9 Teratokarzinomzellen für Genexpressionsstudien
  • Anhaftendes und wachstumsförderndes Substrat für die Kultur einer Vielzahl von Zellen
  • Chargenübergreifende Konsistenz führt zu reproduzierbaren Experimente
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Rund
Zellkultur-Schale
10/Packung
58,1 cm2
Gelatine
10/Karton
100 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Gelatin Kulturschale > 100 mm; 10/Karton