Learn More
Corning™ BIOCOAT FluoroBlok Fibronektin - Inserts 24-well - 3,0 μm (VE=24Stck.)
GREENER_CHOICE
Erkennt migrierte Zellen unterhalb der Membran mithilfe eines Fluoreszenz-Plattenlesegeräts
Marke:  Corning™ 354597
Artikelnummer. 10590442
  • 650.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
Einsätze und Cellware sind auf ihre Adhäsions- und Ausbreitungsfähigkeit von BHK-21-Nierenzellen bei Hamstern zu fördern
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
  • Mit einsatzbereiten extrazellulären Matrizen geliefert, um die Zellanpassung an die In-vitro-Kultivierung zu erleichtern
  • Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht und anderen Substanzen zu den apikalen und basolateralen Zelloberflächen
  • Membranen mit niedriger Porendichte aus Polyethylenterephthalat (PET) für komfortable Betrachtung von lebenden Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
  • Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden. Diese Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.2 cm2
3 μm
Fördert die Bindung von BHK-21-Zellen in serumfreien Medien
12/Packung
24
PET
Platte
2 bis 8 °C
24/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ BIOCOAT FluoroBlok Fibronektin - Inserts 24-well - 3,0 μm (VE=24Stck.) > 24-Well-Platte