Learn More
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Kultur-Objektträger, human
GREENER_CHOICE
Getestet auf ihre Fähigkeit, Adhäsion und Ausbreitung von Hamster BHK-21-Nierenzellen zu fördern
442.99 CHF - 509.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Anzahl pro Packung 3/Packung
Anzahl pro Karton 12/Karton
Oberflächenbeschichtung Fibronektin
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Wells Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Wells Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10478632
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
354631
8 Kulturplatte
442.99 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10163811
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
354559
4 Kammern und Objektträger
509.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Das bei der Herstellung dieses Produkts verwendete Humanplasma wurde getestet und als negativ auf HBsAg- und HIV-Antikörper befunden
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Spezifikation
Spezifikation
Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
3/Packung
Fibronektin
2 bis 8 °C
12/Karton
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Kultur-Objektträger, human