Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Einsätze mit Membran aus PET
GREENER_CHOICE
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Marke:  Corning™ 354541
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10526001
  • 458.29 CHF / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Charge wird auf die Fähigkeit, Zellanhaftung und Verbreitung von HT-1080 menschlichen Fibrosarkomzellen zu fördern, getestet
  • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird ebenfalls auf die Fähigkeit, die starke Anhaftung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden; Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Nur für Forschungszwecke.
Bestellinformation
Großmengen sind ebenfalls erhältlich; Ihren Thermo Fisher Scientific Kundendienst kontaktieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12
3 μm
Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
2 bis 8 °C
PET
-Well Platte
2
24
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Collagen I Einsätze mit Membran aus PET > 3.0 um PET-Membran; 24 Well-Platte; Zellwachstumsbereich: 4.2 cm2, 24/Karton