Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Einsätze mit Membran aus PET
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
Marke:  Corning™ 354442
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10366151
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Beschreibung
  • Jede Charge wird auf die Fähigkeit, Zellanhaftung und Verbreitung von HT-1080 menschlichen Fibrosarkomzellen zu fördern, getestet
  • Auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
  • Cellware wird ebenfalls auf die Fähigkeit, die starke Anhaftung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
  • Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern.
  • Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
  • Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden; Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Nur für Forschungszwecke.
Bestellinformation
Großmengen sind ebenfalls erhältlich; Ihren Thermo Fisher Scientific Kundendienst kontaktieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6
0,45 μm
Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
2 bis 8 °C
PET
-Well Platte
4
6
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ BioCoat™ Collagen I Einsätze mit Membran aus PET > 0.4 um PET-Membran; 6 Well-Platte; Zellwachstumsbereich: 4.2 cm2, 24/Karton