Learn More
Corning™ Grundlegende Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (bFGF), Humaner Rekombinant
GREENER_CHOICE
Getrennt von Hypophysendrüsen
227.25 CHF - 1765.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Wachstumsfaktor
Zusammensetzung Aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O oder serumfreiem Medium rekonstituieren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nützlich für die Aufrechterhaltung und Differenzierung von sympathischen und sensorischen Neuronen sowie neuronalen Zellen in vitro
Reinheits- oder Qualitätsgrad > 95 % nach SDS-PAGE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11563530
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
354060
10 μg
227.25 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11503620
Unterlagen ansehen
Corning™
356060
5 x 10 μ g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11513620
Unterlagen ansehen
Corning™
356061
10 x 10 μ g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Ein breites Spektrum an hochreinen natürlichen und rekombinanten Lymphokin- und Wachstumsfaktor-Biochemikalien, die speziell für die Grundlagenforschung in der Zellbiologie entwickelt wurden.
  • Produkte werden auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit von Wachstumsfaktoren, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
  • Lymphokine und Wachstumsfaktoren werden ebenfalls steril gefiltert, im Allgemeinen mit einer0.2 μm-Membran
  • Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
Die Datenblätter enthalten detaillierte Informationen zu Qualitätsprüfungen, Produktquellen, Lagerung, Stabilität und Empfehlungen zu geeigneten experimentellen Konzentrationen.
Bestellinformation
  • FGF wird lyophilisier, bFGF in 3.6 mM Tris, PBS pH7-Puffer geliefert
  • bFGF (vom Menschen) ist lyophilisiert
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Aus phosphatgepufferter Kochsalzlösung lyophilisiert, trägerfrei, in dH2O oder serumfreiem Medium rekonstituieren
> 95 % nach SDS-PAGE
E. coli
Wachstumsfaktor
Nützlich für die Aufrechterhaltung und Differenzierung von sympathischen und sensorischen Neuronen sowie neuronalen Zellen in vitro
Human
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Grundlegende Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (bFGF), Humaner Rekombinant