Learn More
Corning™ Bar Coded Storage Tubes: 1D/2D Bar Coded
Für eine verbesserte Probenlagerung, Erkennung und Entnahme
Beschreibung
Mit synchronisiertem Kodierungsschema, das Verwechslungen und das Risiko von Duplikaten minimiert und gleichzeitig eine sichere Probenidentifizierung ermöglicht.
- Maximale Identifizierbarkeit — Synchronisierte 2D- und lineare Barcodes
- Maximale Informationen — 14 x 14-Punkt-2D-Barcode
- Barcodestabilität — Kein aufgebrachtes Etikett, sondern gelasert
- Verbundverträglichkeit — Inertes Gefäß durch komplette Konstruktion aus Polypropylen
- Temperaturtoleranz: -180 bis +110 °C (Schraubverschluss), -80 bis +110 °C (TPE-Verschluss)
- Länge: 43.9 mm
- 96/Gestell
Spezifikation
Polypropylen | |
Nicht steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Bar Coded Storage Tubes: 1D/2D Bar Coded