Learn More
Corning™ Accutase™ Lösung zur Zellablösung
Zur Ablösung adhärenter Zellen, primärer Stammzellen und Gewebezellen
Marke: Corning™ 25-058-CI
60.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Enthält proprietäre Enzyme marinen Ursprungs mit proteolytischer und kollagenolytischer Aktivität
- Macht Neutralisations- oder Waschschritte überflüssig
- Alternative zu Trypsin
- Enthält keine aus Säugetieren oder Bakterien gewonnenen Produkte
- Maximale Lebensfähigkeit für standardisierte Protokolle für humane mesenchymale Stammzellen (hMSC), humane embryonale Stammzelllinien (hESC) und humane neuronale Stammzelllinien (hNSC) in adhärenten oder neurosphärischen Suspensionskulturen
- Getestet auf: Sterilität durch USP-Membranfiltrationsmethode, enzymatische Aktivität mit synthetischen chromagenen Tetrapeptiden, Zellablösung aus gewebekulturbehandeltem Kunststoff
- Wird für Zellen aus Standard-Gewebekulturen, adhäsionsbeschichtetem Kunststoffmaterial und Kunststoffmaterial mit moderner Oberflächenbehandlung verwendet
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
Steril | |
1 x 100 mL |
Flüssig | |
1x Accutase-Enzyme, die in Dulbeccos PBS (0,2 g/l KCl, 0,2 g/l KH2PO5, 8 g/l NaCl und 1,15 g/l Na2HPO4) mit 0,5 mM EDTA·4Na und 3 mg/l Phenolrot hergestellt wurden. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
25058083 | Qualitätsbescheinigung | 22/04/2025 | 25-058-CI |
25058082 | Qualitätsbescheinigung | 26/03/2025 | 25-058-CI |
25058081 | Qualitätsbescheinigung | 04/02/2025 | 25-058-CI |
25058080 | Qualitätsbescheinigung | 25/12/2024 | 25-058-CI |
25058076 | Qualitätsbescheinigung | 26/11/2024 | 25-058-CI |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25