Learn More
Corning™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit äußerst niedriger Bindung, U-förmiger Boden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Farbe:Schwarz, transparenter Boden; Sterilität:Steril
Marke:  Corning™ 4515
206.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15329740
  • 217.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit ihrem neuartigen und proprietären Design eignen sich diese Mikrotiterplatten ideal für die Erzeugung und Analyse von multizellularen 3D-Sphäroiden in derselben Mikrotiterplatte. Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung (ULA, Ultra Low Attachment) sorgt für gleichförmige und reproduzierbare multizelluläre 3D-Sphäroidbildung. Das schwarze, opake Mikrotiterplatten-Gehäuse schirmt jedes optisch transparente Rundboden-Well vom Well-zu-Well-Crosstalk ab.
  • Optisch klarer, runder Boden, mit schwarzem, undurchsichtigem Mikrotiterplatten-Gehäuse
  • Angehängt durch kovalente Bindung der Ultra-Low-Attachment-Oberfläche zur Verringerung der Zelladhäsion an der Well-Oberfläche
  • Neuartige Well-Geometrie unterstützt die Erzeugung einheitlicher, einzelner Sphäroide über alle Wells hinweg, was eine automatisierte Visualisierung ermöglicht.
  • Durch die einzigartige Konzeption wird jedes Well geschützt, um Well-zu-Well-Crosstalk zu minimieren.
  • Sie können Sphäroide in derselben Mikrotiterplatte kultivieren und testen, ohne dass ein Transfer auf eine neue Mikrotiterplatte erforderlich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
96
Steril
300 μl
Verschluss
1 Stück/Packung
Mit Deckel
Sehr niedrige Zelladhäsion
Polystyrol
0,075 bis 0,03 ml
Extrem geringe Bindung
Runder Boden (U-Well)
5/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit äußerst niedriger Bindung, U-förmiger Boden > 1/Packung