Learn More
Corning™ Schwarze 96-Well Halbflächen-NBS™-Mikrotiterplatten mit flachem Boden (Polystyrol)
GREENER_CHOICE
Zur Reduzierung von Well-to-Well-Crosstalk entwickelt.
Marke:  Corning™ 3993
Artikelnummer. 10205702
  • 314.92 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays
  • NBS™- Oberflächenbeschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Halbfläche
8 x 12
Polystyrol
25 bis 125 μl
Nicht-bindend
Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays
5/Packung
Ohne Deckel
Schwarz
96
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
25/Karton
25/Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Schwarze 96-Well Halbflächen-NBS™-Mikrotiterplatten mit flachem Boden (Polystyrol) > Schwarz; Halbfläche; Nein; NBS; Flach