Learn More
Corning™ 96-Well-NBS-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit flachem Boden ohne Deckel
Nicht steril
284.61 CHF - 320.13 CHF
Spezifikation
Deckel | Ohne Deckel |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Arbeitsvolumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Arbeitsvolumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10656853
![]() |
Corning™
3991 |
Schwarz | 75 bis 200 μl | Standard |
284.61 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10173682
![]() |
Corning™
3992 |
Weiß | 25 bis 125 μl | Halbfläche | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Entwickelt, um den Well-zu-Well-Crosstalk zu reduzieren
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz.
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung.
Spezifikation
Ohne Deckel | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
25/Karton | |
25/Karton |
8 x 12 | |
96 | |
Nicht-bindend | |
Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays | |
5/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 96-Well-NBS-Mikrotiterplatte aus Polystyrol mit flachem Boden ohne Deckel